Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Brand: Brannan™ 44/810/8
Additional Details : Peso : 0.02632kg
Description
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetros sin mercurio de uso general/agitación con un relleno de alcohol marrón de baja toxicidad.- Este relleno marrón permite tomar lecturas de temperatura precisas por encima de los 300 °C.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
- Viene con una tapón sin rosca azul y un anillo de suspensión de seguridad.
Specifications
Uso general | |
305 mm | |
Alcohol azul | |
110 °C | |
De -20 °C a +110 °C | |
1 °C |
inmersión total | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio | |
− 20 °C | |
De ± 1 C a 35 °C |