Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca:  Brannan™ 44/824/0
Detalles adicionales : Peso : 0.04700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13058603
  • 17.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
  • Fácil de leer gracias al fondo blanco
  • Con anillo de suspensión de seguridad
  • Con parte superior no enrollable de color azul
  • Disponible en diferentes escalas de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Alcohol azul
inmersión parcial
405 mm
Termómetro de laboratorio
− 10 °C
± 1 °C
76 mm
Uso general
Tapón de cierre no enrollable Brannan
Vidrio
101 °C
De -10 °C a +101 °C
0,2 °C