Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca: Brannan™ 44/823/0
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetro de uso general/agitación con un relleno de alcohol azul de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.- Fácil de leer gracias al fondo blanco.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
- Incluye tapón azul sin rosca y anillo de suspensión de seguridad
Especificaciones
Uso general | |
Tapón de cierre no enrollable Brannan | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio | |
51 °C | |
− 1 °C | |
Uso general | |
0,2 °C |
inmersión total | |
405 mm | |
Alcohol azul | |
123,8 °F | |
30,2 °F | |
De - 1 °C a + 51 °C | |
± 0,5 °C |