Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca: Brannan™ 44/815/0
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetros sin mercurio de uso general/agitación con un relleno de alcohol marrón de baja toxicidad.- Este relleno marrón permite tomar lecturas de temperatura precisas por encima de los 300 °C.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
- Viene con una tapón sin rosca azul y un anillo de suspensión de seguridad.
Especificaciones
Uso general | |
Tapón de cierre no enrollable Brannan | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio | |
− 10 °C | |
De ± 2 C a 90 °C | |
76 mm |
inmersión parcial | |
305 mm | |
Alcohol marrón | |
300 °C | |
De -10 °C a +300 °C | |
1 °C |