Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca: Brannan™ 44/808/8
Detalles adicionales : Peso : 0.13160kg
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Termómetro de uso general/agitación con un relleno de alcohol azul de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.- Fácil de leer gracias al fondo blanco.
- Cada termómetro se fabrica según los estándares del certificado Traceable
- Incluye tapón azul sin rosca y anillo de suspensión de seguridad
Especificaciones
Uso general | |
Tapón de cierre no enrollable Brannan | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio | |
− 10 °C | |
± 0,5 °C |
inmersión total | |
305 mm | |
Alcohol azul | |
50 °C | |
De -10 °C a +50 °C | |
0,5 °C |