Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio de alta resistencia de doble puerta
Para un almacenamiento seguro, preciso y de larga duración de productos sensibles a la temperatura en el frigorífico, el frigorífico de laboratorio de alta resistencia de doble puerta Liebherr™ Tall está totalmente equipado para aplicaciones de laboratorio con la calidad de fabricación de Liebherr en la que puede confiar. Opciones de asignación de temperatura EN 60068 y de control inteligente.
Marca: Liebherr™ LKPv 1420
Descripción
- Refrigerador vertical de laboratorio, boca de entrada, 2 secciones, anchura de 1430 mm, capacidad bruta de 1361 l.
- Intervalo de temperatura de - 2 a + 16 °C, 8 estantes recubiertos de 530 mm(P) × 650 mm(D), interior de acero inoxidable 304, refrigeración asistida por ventilador.
- Clase climática 5, refrigerante R 290, clasificación de conexión 3,0 A/150 W, 230 v/50/1-ph, consumo de energía de 714 kWh/a, refrigeración integral montada en la parte superior
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con 90 ° en posición de parada
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
1361 L | |
0,1°C | |
Cierre automático, doble sólido, SwingLine, con asa moldeada | |
Acero | |
2 x 4 Ajustable, Rejilla | |
Controlador Profi con temperatura integrada y memoria de alarma, conexión a software externo de monitorización | |
RS 485, conexión de bus serie | |
Kit de conversión disponible | |
Acero Blanco | |
Cromo-níquel-acero | |
Digital con texto, externo | |
Blanco | |
Drenaje de agua | |
LKPv 1420 | |
Sonda NTC opcional | |
70D x 125W x 155H cm | |
1,956 kWh / 24 h | |
220/240 V | |
254 kg |
-2°C a +16°C | |
Fluctuación máx.: 2,9°C | |
2 | |
Izquierda/Derecha | |
60 kg | |
Cierre con llave | |
Sí | |
R 290 | |
83 a 60 mm | |
ISO 17025, ISO 17025 | |
Ruedas con freno en la parte delantera, Ruedas en la parte trasera | |
Electrónica | |
Ninguna | |
7 mm | |
MediLine | |
83 P x 143 A x 216 H cm | |
2,5 A | |
50 Hz | |
199 kg |