Learn More
Molecular Probes™ Kit de recuento y viabilidad bacteriana LIVE/DEAD™ BacLight™, para citometría de flujo
El kit de recuento y de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD™ BacLight™ permite a los investigadores distinguir y cuantificar bacterias vivas y muertas de manera fiable con la ayuda de un citómetro de flujo, incluso en una población mixta que contenga diversos tipos de bacterias.
Marca:  Molecular Probes™ L34856
590.69 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
Código de producto. 10503673
  • 886.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Permite a los investigadores distinguir y cuantificar bacterias vivas y muertas de manera fiable con la ayuda de un citómetro de flujo, incluso en una población mixta que contenga diversos tipos de bacterias
  • El kit utiliza una mezcla de dos tinciones de ácidos nucleicos, colorante SYTO™ 9 verde fluorescente y yoduro de propidio rojo fluorescente para determinaciones de viabilidad
  • Se incluye suspensión calibrada de microesferas para mediciones precisas del volumen de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
Contiene un vial de colorante para ácido nucleico SYTO™ 9 (200 µl, 3,34 mm en DMSO), un vial de yoduro de propidio (200 µl, 20 mm en DMSO) y un vial de estándar de microesfera (1,0 ml de microesferas de 6,0 µm de diámetro).
Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C) y proteger de la luz.
Tubo
SYTO™ 9, yoduro de propidio
100 reacciones
SYTO™ 9: 485/498, PI: 535/617
Fluorescencia
Kit de recuento y viabilidad bacteriana
BacLight™, LIVE/DEAD™
Temperatura ambiente