Learn More
Invitrogen™ Kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR, para 633 o 635 nm de excitación
Determina la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante fijación en formaldehído.
196.00€ - 518.00€
Especificaciones
Permeabilidad celular | Impermeable |
---|---|
Tipo de célula | Células eucariotas |
Color | IR cercano |
Descripción | Kit de tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™, para 633 o 635 nm de excitación |
Método de detección | Fluorescencia |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15519340
|
Invitrogen™
L34975 |
80 ensayos |
196.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10154363
|
Invitrogen™
L10119 |
200 ensayos |
409.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15550745
|
Invitrogen™
L34976 |
400 ensayos |
518.00€
400 tests |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- El kit se ha optimizado y validado para su uso con un citómetro de flujo de láser rojo
- Con un envase práctico en viales de 40 pruebas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante con el tiempo
- Al introducirse en la solución, los colorantes de reactivos de amina perderán su eficacia tras un corto periodo de tiempo; por lo tanto, se recomienda utilizar el total del vial una vez que se haya rehidratado
- Si esto no es posible, divida los viales en pequeños volúmenes y almacénelos a -80 °C; evite someterlos a ciclos de congelación y descongelación
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de paneles de varios colores
Brillo óptimo
- La tinción LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR se ha seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita mediante un láser rojo
- El colorante reactivo fluorescente cercano a IR tiene un máximo de excitación de ∼ 633 nm, por lo que es ideal para su uso con el láser rojo HeNe con una emisión de ∼ 750 nm
- Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
Especificaciones
Impermeable | |
IR cercano | |
Fluorescencia | |
Citómetro de flujo | |
Tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™ | |
633 nm | |
Tubo(s) | |
Temperatura ambiente |
Células eucariotas | |
Kit de tinción de células muertas cercana a IR de fijación LIVE/DEAD™, para 633 o 635 nm de excitación | |
Ensayo de viabilidad | |
Tinción | |
750 nm | |
Maciza | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.