Learn More
Tetraborato de litio, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407589
30.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-60-2
B4Li2O7
169.11
MFCD00011083
RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12007-60-2
B4Li2O7
169.11
MFCD00011083
RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
[Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Used in the laboratory as LB (Lithium borate) buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. Employed in the borax fusion method to modify mineral powder samples for analysis by WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Acts as an ingredient in the manufacture of glasses and ceramics. Useful fod dissolving basic oxides such as CaO and MgO. A mixture of lithium metaborate and lithium tetraborate is useful for dissolving most of the inorganic oxides to enable spectrochemical analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium tetraborate
Punto de fusión 930°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6% (Metal basis)
Información de solubilidad Moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.12
Aspecto White powder
Densidad 2.4