missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perclorato de litio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium perchlorate |
Punto de fusión | 236.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | De incoloro a amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | LiClO4 |
Fieser | 17,167 |
Índice Merck | 15, 5595 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'