Learn More
Bromuro de litio, ultra seco, polvo blanco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824794
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio;bromuro
[Li+].[Br-]
Employed as adsorbents, functional fluids (closed systems) and intermediates. Used as an operating medium for air-conditioning and industrial drying system. It is also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It is used as brazing and welding fluxes. Used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins, as electrolyte component in lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1265°C
Nombre del producto químico o material Lithium bromide, ultra dry
Punto de fusión 550°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.464