Learn More
Lithium Bromide, Honeywell™
Catalog Number 15671950
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio; bromuro
[Li+].[Br-]
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
litio; bromuro
[Li+].[Br-]
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium Bromide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiBr
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.85g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™