Learn More
Di-n-butilamida de aluminio litio, solución de 0,16 M en 1,2-Dimetoxietano, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813513
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.87
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
litio;tetrakis(dibutilamino)alumanuido
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.87
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
litio;tetrakis(dibutilamino)alumanuido
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium Aluminum di-n-butylamide
Punto de fusión -54°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación -6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.87
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.86
Densidad 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.