Learn More
Buerkle™ Liquid-Sampler, Place onto Bottle
The valve is opened by attaching the sample container to empty the sample. Sampler for thin to viscous liquids. Easy use with one-handed operation. With discharge funnel for safe filling of the sample bottles. Material AISI 316L (1.4404).
Marca:  Buerkle™ 5326-0004
346.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226203
  • 383.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La válvula se abre cuando el tomamuestras está conectado al contenedor de muestras. Se suministra completo con embudo de descarga para el llenado seguro de botellas de muestras.
  • V4A
  • Esterilizables en autoclave hasta un máximo de 121°C 20 min
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos
Esterilizable en autoclave
100 mL
535 mm
Acero inoxidable (V4A)
Embudo de descarga
32 mm