Learn More
Thermo Scientific™ Kits de introducción de muestras líquidas para iCAP™ 6000 Series ICP-OES
Ofrece una mayor flexibilidad y una introducción precisa de las muestras del Thermo Scientific™ iCAP™ serie 6000 ICP-OES.
Marca: Thermo Scientific™ 842312051891
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Descripción
Una gama de kits de introducción de muestra “plug and play” preconfigurados para mejorar la flexibilidad para analizar una amplia variedad de matrices de muestras con el sistema Thermo Scientific™ iCAP™ 6000 Series ICP-OES. Hay disponibles kits dedicados opcionales para muestras con un alto contenido de sólidos, orgánicas, orgánicas volátiles y con ácido fluorhídrico (HF), para los sistemas Radial y Duo; se garantiza una administración de muestras precisa y exacta en todo momento.
Mayor flexibilidad con los kits de introducción de muestrasMuestras acuosas
Este kit de introducción de muestras acuosas es ideal para las soluciones de muestras líquidas con un contenido relativamente bajo de ácido (a excepción del ácido fluorhídrico [HF]) o hasta el 3 % de sólidos disueltos en mediciones de microvolumen.
El nebulizador de vidrio concéntrico de este kit no es apto para aquellas soluciones que contengan partículas suspendidas de gran tamaño debido al riesgo de bloqueo.
Alta concentración de sólidos
El kit de alta concentración de sólidos es necesario para evitar problemas de bloqueo en muestras como, por ejemplo, agua del mar, salmueras, aguas subterráneas, muestras geoquímicas y mezclas, o que tengan partículas sólidas en suspensión (hasta un 20 % de sólidos disueltos en mediciones de microvolumen). El kit se utiliza junto con un humidificador de argón y permite mayores tiempos de análisis sin desviación.
Muestras orgánicas
Se recomienda utilizar este kit de introducción para muestras que contengan disolventes orgánicos que no sean relativamente volátiles, como el xileno, el tolueno, la trementina o el queroseno. Estos disolventes son los más susceptibles de ser utilizados como diluyentes para el análisis de aceites lubricantes, lo que incluye compuestos de aditivos en aceite virgen y metales de desgaste en aceite usado.
Muestras orgánicas volátiles
Los disolventes orgánicos volátiles, como alcoholes, gasolinas y naftas, suelen utilizarse en los análisis petroquímicos, tanto para productos derivados (tales como plásticos) como para el propio petróleo. El kit de manipulación de muestras orgánicas volátiles está recomendado para proporcionar la configuración óptima de análisis mediante la reducción de la carga de disolvente de plasma.
Muestras con ácido fluorhídrico (HF)
El HF sencillo se suele obtener durante el análisis de muestras geológicas, de tierra, sedimentos, cerámica, ladrillos y cemento, así como de algunos tipos de aleaciones a alta temperatura. El kit de manipulación de muestras con resistencia a HF se ha diseñado para manipular este tipo soluciones de muestras.
Aumente el rendimiento con los kits precisos de introducción de muestras
Al igual que nuestros analizadores, los kits de introducción de muestras Thermo Scientific™ se han diseñado para maximizar la comodidad y aumentar la facilidad de uso y la precisión.
- Todos los kits de introducción de muestras son «plug and play» y autoalineables para una mayor comodidad en el mantenimiento rutinario
- El módulo de antorcha semidesmontable encaja de una forma muy sencilla y bloquea automáticamente el sistema para las conexiones estancas a gases
- El tubo central es desmontable cuando la antorcha está colocada, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad durante las tareas de mantenimiento y limpieza
Requisitos del pedido
Deben pedirse tubos para bombas peristálticas además de los kits de introducción de muestras.
Especificaciones
Kit de muestras acuosas | |
Kit de muestras acuosas dual EMT iCAP 6000 | |
Sistema ICP-OES iCAP serie 6000 |