Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable de registro de datos de nitrógeno líquido
El termómetro Traceable de registro de datos de nitrógeno líquido Fisherbrand™ es un termómetro de registro de datos con conexión WiFi y notificación remota.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Se conecta fácilmente a la red WiFi y proporciona una transmisión continua de datos a la interfaz en la nube.
- Las alarmas audibles y visuales ayudan a los usuarios del laboratorio a identificar cualquier condición fuera de rango.
- Ideal para monitorizar productos biológicos sensibles a largo plazo y células madre, entre otros, que sean insustituibles.
- Funciona con cualquier dewar de almacenamiento de nitrógeno líquido/criogénico.
- La sonda de acero inoxidable 316 con sensor RTD de platino de respuesta rápida muestra el más mínimo cambio de temperatura al instante.
- Coloque la sonda en el interior del dewar: las lecturas se actualizan tres veces por segundo.
- Consulte las condiciones medioambientales actuales, controle sus parámetros de alarma, consulte su historial de registro de datos, ejecute informes, permita el acceso a otros miembros del equipo y mucho más a través de la aplicación TraceableLIVE™ o Traceablelive.com.
- Calibración de varios puntos en un certificado Traceable™ numerado individualmente que garantiza la precisión de nuestro laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través del NIST u otros institutos de medición nacionales reconocidos (NMI) signatarios del Acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM.
- La caja de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto es de 15,24 × 6,98 × 1,90 cm (6 × 2-3/4 × 3/4 pulgadas).
Especificaciones
Temperature Datalogger | |
2 sondas, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™. Batería de repuesto, n.o de cat. 1105 | |
Platinum RTD sensor | |
0,01°C | |
De -200°C a +105°C | |
3.05 mm | |
6 in | |
6 oz |
Audible, Visual | |
316 Stainless Steel | |
±0,25°C | |
-328°F to +221°F | |
0,12 in | |
10 ft. | |
152.4 mm | |
170.1 g |