Learn More
Gilac™ Lightweight Nesting Pallet
Lightweight Pallet is nesting and therefore space-saving when stored empty.
28.31€ - 59.88€
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17988621
|
Gilac™
G052204 |
600 x 800 x 130 mm |
28.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17958601
|
Gilac™
G052202 |
800 x 1200 x 155 mm |
49.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17988691
|
Gilac™
G052206 |
1200 x 1000 x 160 mm |
59.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Lightweight nesting plastic pallet.
- Nesting and therefore space-saving when stored empty.
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Especificaciones
Aero Tote Pallet | |
Black |