Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit
Realice la calibración espectral, la calibración de la región de interés (ROI) y la normalización en los sistemas ViiA™ 7 o QuantStudio™ 7 Flex o 12K Flex con el bloque de tarjeta de matriz. El kit de calibración espectral de tarjeta de matriz Applied Biosystems™ ViiA™ 7 incluye tarjetas de matriz vacías y siete tubos de tintes de calibración.
Marca: Applied Biosystems™ 4432314
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Tarjetas de matriz vacías y siete tubos de tintes de calibración, incluidos: Tinte FAM™, tinte VIC™, tinte ROX™, mezcla de tinte ROI, tampón de fondo, tinte FAM/ROX, tinte VIC/ROX
Descripción
Incluye tarjetas de matriz vacías y siete tubos de tintes de calibración, incluidos: Tinte FAM™, tinte VIC™, tinte ROX™, mezcla de tinte ROI, tampón de fondo, tinte FAM™/ROX™, tinte VIC™/ROX™. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 7 o QuantStudio™ 12K Flex mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
El kit de calibración espectral de tarjeta de matriz Applied Biosystems™ ViiA™ 7 incluye tarjetas de matriz vacías y siete tubos de tintes de calibración, incluidos: Tinte FAM™, tinte VIC™, tinte ROX™, mezcla de tinte ROI, tampón de fondo, tinte FAM™⁄ROX™, tinte VIC™⁄ROX™.
Las formulaciones de los tintes para el sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 7 o QuantStudio™ 12K Flex mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Almacenar las placas entre - 15° y - 25 °C.
Especificaciones
Tarjeta microfluídica de 384 pocillos | |
FAM, ROX, VIC | |
ViiA™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) |
Almacenar 7 tubos de colorantes de calibración entre -15 °C y -25 °C | |
QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 | |
Kit de calibración espectral de tarjetas de matriz | |
Calibración espectral, calibración de región de interés (ROI), normalización |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.