Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Se utiliza para el mantenimiento de su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos.
Marca:  Applied Biosystems™ 4432340
118.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Código de producto. 12393563
  • 177.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema de PCR en tiempo real mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
  • La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses; consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C
Placa de calibración espectral de colorantes
Hielo seco
Calibración espectral
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7
PCR en tiempo real (PCRq)
1 placa de 96 pocillos