Learn More
Applied Biosystems™ Placas de región de interés (ROI) y de fondo, 96 pocillos Fast
Se utiliza para el mantenimiento de los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 y QuantStudio™ 12K Flex con bloques de 96 pocillos Fast (0,1 ml).
Marca:  Applied Biosystems™ 4432426
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 12323583
  • 354.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C
Placa de fondo
Hielo seco
Calibración espectral
Sistema ViiA™ 7
PCR en tiempo real (PCRq)
1 placa de 96 pocillos