Learn More
Applied Biosystems™ Región de interés (ROI) y placas de fondo, 96 pocillos
Se utilizan para mantener los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 y QuantStudio™ 12K Flex con bloques de 96pocillos (0,2 ml).
Marca: Applied Biosystems™ 4432364
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C | |
Placa de fondo | |
Hielo seco | |
Calibración espectral |
Sistema ViiA™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
2 placas de 96 pocillos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.