Learn More
Applied Biosystems™ Región de interés (ROI) y placas de fondo, 384 pocillos
Las placas de región de interés (ROI) y de fondo se utilizan para el mantenimiento de los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 y QuantStudio™ 12K Flex.
Marca: Applied Biosystems™ 4432320
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Con tintes LIZ™, VICE™, NED™, FAM™ y ROX™.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Placa de 384 pocillos | |
FAM, LIZ, NED, ROX, VIC | |
ViiA™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Calibración de región de interés (ROI) |
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C | |
Sistema ViiA™ 7 | |
Placa de fondo | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.