Learn More
Invitrogen™ iBind™ Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Optimizado para Western blotting con anticuerpos conjugados con fluorescencia. El kit Invitrogen™ iBind™ de solución de detección fluorescente está indicado para su uso con el dispositivo iBind™ Flex Western (SLF2000) para la detección por infrarrojos y análisis semicuantitativos de longitud de onda doble.
Brand: Invitrogen™ SLF1019
75.40 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.03000kg
Description
Cada kit iBind™ de solución de detección fluorescente contiene suficiente solución para 10 reacciones de minimembrana. Se requiere un dispositivo iBind™ Western y tarjetas iBind™ para el uso de este kit.
- Soluciones optimizadas: viscosidad ideal para el bloqueo, lavado y dilución de anticuerpos
- Larga vida útil: almacene el kit de solución iBind™ FD durante 12 meses a 4 °C
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind™ y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
Acerca del dispositivo iBind™ Western:
El dispositivo iBind™ Western es un dispositivo de procesamiento Western automatizado que realiza cada paso desde el bloqueo, pasando por el lavado y hasta las incubaciones de anticuerpos a través del flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cada solución se libera desde los pocillos del dispositivo iBind™ hacia una tarjeta iBind™ a través del SLF. Las soluciones se transfieren a la región de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
Specifications
Kit de soluciones | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
iBind | |
Un frasco de tampón 5x, dos viales de aditivo 100x, un vial de SDS al 10 % |
Fluorescencia | |
PVDF y nitrocelulosa | |
10 reacciones de minimembrana | |
Contiene: Un frasco de tampón 5x, dos viales de aditivo 100 X, un vial de SDS al 10 % Almacenar a 2–8 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.