Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL
Para tiras de tubos con tapones abovedados para experimentos de PCR con una o dos tiras que requieran el uso de la bandeja de 96 pocillos (n.º de cat. 4379983) en los bloques de 96 pocillos de termocicladores ProFlex™, SimpliAmp™ y Veriti™.
Marca:  Applied Biosystems™ A30588
147.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62500kg
Código de producto. 15527575
  • 221.00€ / paquete de 125
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Includes: 125 tiras
Descripción
Descripción
La tira de 8 tubos ópticos Applied Biosystems™ MicroAmp™ con tapones ópticos acoplados se ha diseñado para adaptarse a sistemas de PCR en tiempo real y termocicladores Applied Biosystems™. La tira de tubos incluye tapones ópticos acoplados de manera individual, lengüetas de extremo dobles grandes y marcadores de 20 µl graduados en cada tubo para ayudar a evitar la contaminación cruzada, los errores de pipeteo y los errores de identificación de muestras.
Para tiras de tubos con tapones abovedados para PCR consulte el n.º de cat. A30589.
Características:
  • Tira de 8 tubos con tapones ópticos acoplados que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Mayor área de etiquetado: lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
Nota: Los experimentos mediante una o dos tiras requieren el uso de la bandeja de 96 pocillos (n.º de cat. 4379983) en los bloques de 96 pocillos de termocicladores ProFlex™, SimpliAmp™ y Veriti™.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 mL
Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Polipropileno
Temperatura ambiente
96
Tira óptica de 8 tubos
Sistema óptico
0,25 mL
MicroAmp™
125 tiras de tubos, almacenar a temperatura ambiente
Tapones planos transparentes
125 tubos de tiras con tapones acoplados