Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, Fast 96-well
Estas placas de normalización se pueden utilizar para el mantenimiento de su sistema ViiA™ 7 con un bloque de 96 pocillos Fast.
Marca:  Applied Biosystems™ 4432432
206.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 12333583
  • 310.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de colorantes para su sistema ViiA™ 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C
Placa de normalización
Hielo seco
Calibración espectral
Sistema ViiA™ 7
PCR en tiempo real (PCRq)
2 placas de 96 pocillos