missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Refrigerante Liebig
Convierta el vapor de refrigerante en líquido utilizando accesorios para el condensador de refrigerante Liebig de Afora™, un componente importante en un sistema de refrigeración.
93.40€ - 179.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11915809
|
Afora™
1560/E |
14/23 | 250 mm |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11925809
|
Afora™
1563 |
19/26 | 250 mm |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11925819
|
Afora™
1567 |
29/32 | 400 mm |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11965809
|
Afora™
1565 |
29/32 | 300 mm |
148.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11965799
|
Afora™
1559/E |
14/23 | 120 mm |
93.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Peso: 0,01kg
- Refrigerante Liebig