Learn More
Haldenwanger™ Tapas para crisoles de porcelana
Diseñadas para encajar en crisoles de porcelana Haldenwanger™.
Marca: Haldenwanger™ 79D/6
Detalles adicionales : Peso : 0.13050kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Para usar con crisoles de porcelana
Especificaciones
Blanco | |
Crisoles de 20 ml | |
Tapas para crisol |
Porcelana | |
46mm |