Learn More
Ácido levulínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Mainly used as an intermediate for medicines, agricultural chemical and organic synthesis. Used as raw material of perfume, modifier and solvent of plastics. It is also employed as an additive of polymer, paints and lubricating oil. Also used as a surfactant and auxiliary for making printing ink, rubber flux and cosmetics(including shampoo).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermedio para medicamentos, química agrícola y síntesis orgánica. Se usa como materia prima en perfumes, como modificador y disolvente de plásticos. También se emplea como aditivo de polímeros, pinturas y como lubricante. Además, sirve como tensioactivo y auxiliar para la fabricación de tinta de impresión, flujo de caucho y cosméticos (incluido el champú).
Solubilidad
Soluble en agua (675 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
Se utiliza principalmente como intermedio para medicamentos, química agrícola y síntesis orgánica. Se usa como materia prima en perfumes, como modificador y disolvente de plásticos. También se emplea como aditivo de polímeros, pinturas y como lubricante. Además, sirve como tensioactivo y auxiliar para la fabricación de tinta de impresión, flujo de caucho y cosméticos (incluido el champú).
Solubilidad
Soluble en agua (675 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Levulinic acid |
Punto de fusión | 26°C to 31°C |
pH | 2.5 to 3.0 |
Punto de ebullición | 245°C to 246°C |
Temperatura de inflamación | 137°C (278°F) |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 5000 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 506796 |
Índice Merck | 14,5472 |