Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
Los ARNg de control negativo son esenciales en las aplicaciones de detección para establecer umbrales para la determinación de impactos.
477.00€ - 1726.00€
Especificaciones
Tipo de entrega | Lentiviral |
---|---|
Formato | Tubo |
Tipo de control | Control negativo |
RNAi Type | ARNg |
Especie | Humano |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15607898
|
Invitrogen™
A32063 |
100 ml |
477.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920383
|
Invitrogen™
A32831 |
1 ml |
1726.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los ARNg de control negativo son esenciales en las aplicaciones de detección para establecer umbrales para la determinación de aciertos.
El lentivirus de control negativo CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, humano aleatorio, contiene una secuencia de ARNg sin homología de secuencia con ninguna región del genoma humano.Esta construcción también expresa emGFP para proporcionar una lectura visual de la transducción exitosa que puede usarse para determinar la multiplicidad de la infección (MOI).
El lentivirus de control negativo Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, Human Scrambled, contiene una secuencia de ARNg sin homología de secuencia a ninguna región del genoma humano. Esta construcción también expresa emGFP para proporcionar una lectura visual de la transducción correcta que puede usarse para determinar la multiplicidad de la infección (MOI).
Especificaciones
Lentiviral | |
Control negativo | |
Humano | |
LentiArray™ | |
U6 |
Tubo | |
ARNg | |
Edición del genoma | |
ARNg | |
Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.