Learn More
Thermo Scientific™ Medio para Legionella BYCE sin cisteína
Confirme provisionalmente la presencia de Legionellaceae a partir de muestras clínicas y ambientales con este medio listo para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ PO5028A
18.55 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Confirme provisionalmente la presencia de Legionellaceae a partir de muestras clínicas y ambientales con el medio para BCYE Legionella Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso sin cisteína. La confirmación provisional de Legionella se basa en el hecho de que las Legionellaceae tienen un requisito nutricional absoluto para la L-cisteína. La comparación de la presencia y ausencia de crecimiento de una muestra en el medio para Legionella BYCE con y sin cisteína puede considerarse como una confirmación provisional de las especies de Legionella.
Utilice el medio de Legionella BCYE sin cisteína para la confirmación provisional de especies de Legionella.
Las Legionellaceae tienen un requisito nutricional absoluto para la L-cisteína. Las presuntas especies de Legionella se subcultivan tanto en el medio para Legionella BYCE con cisteína como en el medio para Legionella BYCE sin cisteína. Después de la incubación a 35 oC, las colonias que han crecido en el medio para Legionella BYCE con cisteína, pero no en el medio para Legionella BYCE sin cisteína, pueden ser consideradas como presuntas especies de Legionella.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Amarillo claro | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
10/paq. |
De 2 °C a 10 °C | |
Alemania | |
19,5 g ± 1,0 g |