Learn More
Lecitina, 90 %, soja, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Descripción
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La lecitina se usa como suplemento dietético, ingrediente alimenticio y aditivo alimentario. También se utiliza como portador de líquidos para aditivos plásticos, colorantes o pigmentos. Sus funciones principales son como emulsionante, antioxidante y agente liberador.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, parcialmente soluble en acetona y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
La lecitina se usa como suplemento dietético, ingrediente alimenticio y aditivo alimentario. También se utiliza como portador de líquidos para aditivos plásticos, colorantes o pigmentos. Sus funciones principales son como emulsionante, antioxidante y agente liberador.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, parcialmente soluble en acetona y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lecithin |
Nombre de nota | soybean |
Color | Marrón a Amarillo |
Olor | Odorless |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 5209585 |
Índice Merck | 14,5428 |
Información de solubilidad | Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO. |
Porcentaje de pureza | 90% |
Forma física | Sólido |