Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración de láminas, clase E2 con certificado
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15515119
  • 862.84€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
E2
De 1 mg a 500 mg
De 1 mg a 500 mg