Learn More
Alambre de plomo, 0,5 mm de diámetro, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead |
Color | Gris |
Aspecto | Gray wire |
Densidad | 11.34g/cm3 at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.998% (Metals basis) |
Cantidad | 1 m |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈2,23g/m |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead wire
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .