Learn More
Solución estándar de plasma de plomo, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
52.30€ - 201.00€
CAS | 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Pb |
Peso molecular (g/mol) | 207.20 |
Número MDL | MFCD00134050 |
Clave InChI | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
Nombre IUPAC | plomo |
SMILES | [Pb] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11381419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013853.AD |
50 mL |
52.30€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11391419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013853.AE |
100 mL |
77.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013853.AP |
500 mL |
201.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lead, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Pb | |
MFCD00134050 | |
5352425 | |
plomo |
Especificaciones
Lead | |
Incolora | |
MFCD00134050 | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Líquido |
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Pb | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
plomo | |
5352425 | |
Ácido nítrico:5,0%; plomo:0,1%; agua:94,9% | |
Miscible with water |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P234-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335-H350-H360-H373.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Lead, plasma standard solution, Specpure,Pb 1000µg/ml
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only