Learn More
Perclorato de plomo(II) trihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222271
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13453-62-8
Cl2H6O11Pb
460.10
MFCD00149817
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
25021834
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13453-62-8
Cl2H6O11Pb
460.10
MFCD00149817
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
25021834
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99%
Color De blanco a beige
pH 3 to 5 (5% soln.)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Pb(ClO4)2·3H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC plomo(2+);diperclorato;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.14
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.6
Densidad 2.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) perchlorate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.