Learn More
Cole-Parmer™ Frascos lavadores de LDPE
Click to view available options
Capacidad:
500 ml
Descripción
- Los frascos muestran el nombre, la fórmula química, clasificación de peligro de NFPS y símbolos DOT para el riesgo primario para la salud del contenido
- Visualice el contenido a través del frasco translúcido
- Identifique fácilmente el contenido mediante tapones codificados por colores
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Diámetro (métrico) | 7 cm |
Altura (métrico) | 21,3 cm |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Color | Translúcido |
Incluye | Uno de cada color: acetona, etanol, isopropanol y metanol |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 5/paq. |