Learn More
Vitlab™ LDPE Wash Bottle with Imprint
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
Descripción
- Frascos de boca estrecha/ancha
- Transparente
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
- Impresión con agua destilada en alemán, inglés, francés y español
- Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Color | Transparente |
Incluye | Tapón de rosca y tubo de pulverización |
Material | LDPE |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 180 mm |
Material del cierre | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 74 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |