Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Cierre frascos redondos de cuello estrecho de las series 301 y 312 con los tapones para frasco lavador de cuello estrecho de LPDE Kautex™. Su color es natural, que coincide con el color del frasco.
1.45€ - 68.54€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón para frasco de lavado |
---|---|
Color | Natural |
Material | LDPE |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961431
|
Kautex™
2000075993 |
Frasco de 500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10612421
|
Kautex™
2000070619 |
Frasco de 1000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10471151
|
Kautex™
2000075993 |
Frasco de 500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- LDPE
- Natural color
- Round
- Wash bottle style
Especificaciones
Tapón para frasco de lavado | |
Natural | |
LDPE |