Learn More
Semadeni™ Recipientes de LDPE
Marca: Semadeni™ 874
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
2 L | |
Natural translúcido | |
Rectangulares | |
Tapón a presión | |
1 unidad | |
208 mm | |
64 mm |
Tapón a presión | |
Polietileno | |
Almacenamiento, embalaje | |
Recipiente | |
200 x 200 x 130 mm | |
208 mm |