Learn More
Semadeni™ Recipientes de LDPE
Marca: Semadeni™ 871
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
1 L | |
Cuadrada | |
1 unidad | |
100 mm |
LDPE | |
Recipiente | |
100 x 100 x 130 mm | |
130 mm |