Learn More
Kartell™ Cuchara de LDPE con pico de vertido
Cestillo graduado construido de plástico de LDPE resistente. Los cestillos Kartell™ con boquilla proporcionan una opción resistente para las soluciones de limpieza de laboratorio.
12.20€ - 23.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Cestillo |
---|---|
Graduaciones | Sí |
Material | LDPE |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10747152
|
Kartell™
0090500 |
9 L | 250 mm |
12.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10132381
|
Kartell™
0090600 |
12 L | 280 mm |
16.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10597151
|
Kartell™
0090700 |
17 L | 310 mm |
23.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diferentes tamaños
- Adecuado para productos alimenticios
- Boquilla profunda integral para facilitar el vertido
Especificaciones
Cestillo | |
LDPE | |
1 unidad |
Sí | |
Blanco |