Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE LCR hidrófilo
Filtración de líquidos acuosos sin agentes humidificantes
368.00€ - 660.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | De 9 a 13,2 psi |
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10208400
|
Merck
FHLC02500 |
25 mm |
520.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10616171
|
Merck
FHLC01300 |
13 mm |
368.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359510
|
Merck
FHLC04700 |
47 mm |
660.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con resina de PTFE no laminada
- Discos de corte hidrófilos de color blanco para la eliminación de partículas de más de 0.5 μm
- Se utilizan con los disolventes para HPLC más utilizados
- No contaminan una muestra con extraíbles
- Tiempo de humedecimiento: < 5 segundos
- Grosor: 5.5 mil (0.14 mm) máx.
Aplicaciones:
- Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos
- Aclarado de propulsores
- Análisis de líquidos hidráulicos
- Aislamiento de ARN
- Aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis cromatográfico
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN; aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis cromatográfico | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hidrófilo |
De 9 a 13,2 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Membranas de filtración |