Learn More
Julabo™ Controlador de temperatura de laboratorio LC6
El controlador de temperatura de laboratorio Julabo LC6 se encarga de las tareas de medición, control, seguridad y supervisión dependientes de la temperatura
Marca:  Julabo™ 9700160
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10344161
  • 2895.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control de temperatura por PID
  • Pantalla LED grande y brillante
  • Indicación de constante de valores ajustados y reales
  • Teclado resistente a las salpicaduras
  • Valor de corte de alta temperatura ajustable
  • Interfaz RS232.
  • Entrada de programador analógico y salida de registrador de temperatura
  • Conexiones para 3 sensores Pt100 (activas y de seguridad)
Especificaciones
Especificaciones
Función de advertencia de temperatura alta y baja con tonos por intervalos
18 x 21 x 18cm
LC6
LCD, LED
230/50-60/14 versiones de voltaje adicionales disponibles
De -100 °C a +400 °C
Calentamiento: 2 kW
4 kg
Controlador de temperatura de laboratorio