Learn More
Liebherr™ LBLKEXV 3910 Laboratory Refrigerator
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ LBLKEXV 3910 Laboratory Refrigerators feature plastics coated interior containers and glass storage shelves.
Marca:  Liebherr™ Lkexv 3910
Detalles adicionales : Peso : 68.00000kg
Código de producto. 12075120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • White steel refrigerator
  • Steel door with interchangeable hinges
  • Ergonomic handle
  • Optical and acoustical warning signal
  • External digital temperature display
  • Electronic control system
Especificaciones
Especificaciones
Laboratory Refrigerator