Learn More
Invitrogen™ LATS2 Recombinant Human Protein
LATS2 is a serine/threonine protein kinase belonging to the LATS tumor suppressor family. Recombinant human LATS2 (480-1088) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formulación 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Peso molecular 95.6kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gen LATS2, KPM
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15409003
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6365
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
15498993
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6364
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15419003
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6366
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
LATS2 interacts with a negative regulator of p53 and function in a positive feedback loop with p53 that responds to cytoskeleton damage and this interaction provokes centrosome/mitotic apparatus dysfunction. LATS2 plays an essential role in the maintenance of mitotic fidelity and genomic integrity.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
95.6kDa
LATS2, KPM
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 480-1088
Recombinant
Videos