Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtros de ósmosis inversa de gran tamaño
Proteja los sistemas de ósmosis inversa de gran tamaño de sustancias no disueltas en agua mediante estos insertos de filtro de sistema OI de gran tamaño.
Marca:  Thermo Scientific™ 50155512
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15597259
  • 130.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja los sistemas de ósmosis inversa de gran tamaño de sustancias no disueltas en agua mediante insertos de filtro de ósmosis inversa de gran tamaño Thermo Scientific™. 
Filtros Big Blue
  • Los prefiltros Big Blue protegen las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
  • Contienen una carcasa especial y normalmente se utilizan en sistemas CP de gran caudal (>1500 l)
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro absoluto de 0,5 µm (25,4 cm [10 pulg])
Inserto de filtro de ósmosis inversa de gran tamaño
0,5 μm
64 mm
Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (10 pulg) (06.5310, 06.5311, 06.5312)
1500 L
10 pulg
0,25 kg