Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Single and Multi-Factor Test Strips
For water quality testing
36.70€ - 516.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Water quality testing |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |
Código de producto | Marca | Tipo | Especificaciones de parámetros | Cantidad | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Especificaciones de parámetros | Cantidad | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13423717
|
LaMotte™
PA529558 |
Single Factor Test Strip | Peracetic acid | 50 Strips/Vial | 0-10-20-40-60-85-160 ppm |
516.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11820070
|
LaMotte™
99532-34 |
Tira reactiva de factor único | Dióxido de cloro | 50 tiras/vial | De 0 a 500 ppm |
36.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- No reagents or field kits required for most strips
- Chemically treated pads on plastic strips produce color change
- Pop-top vials have molded desiccant liner and hinged snap cap to protect from moisture
- As little as 10-second development time
Test strips for testing water: wastewater, industrial water boiling and cooling, drinking water, laundry and sanitation †
†Strips have been evaluated for use in these applications. Use in other applications is subject to potential interferences.
Especificaciones
Water quality testing | |
Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight |