missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Labels: Dangerous Electrical Voltage
4.00€ - 9.35€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10395954
|
Brady™
250222 |
100 x 100 mm |
9.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11350570
|
Brady™
250296 |
12,5 x 12,5 mm |
7.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10172354
|
Brady™
250223 |
200 x 200 mm |
4.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10410694
|
Brady™
250221 |
50 x 50 mm |
6.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10567614
|
Brady™
250297 |
25 x 25 mm |
9.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Triangular |