Learn More
Brady™ ISO Safety Awareness Signs
Help ensure safety at work and maximize productivity with these safety signs. Brady™ ISO Safety Awareness Signs are available in a variety of sizes. Standardized images reduce the risk of misunderstandings.
4.80€ - 13.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
Idiomas | Globales |
Tipo de producto | Señal de seguridad |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15634737
|
Brady™
828833 |
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes | Poliéster |
5.90€
paquete de 7 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15103299
|
Brady™
814438 |
Salida de emergencia (derecha) | Poliéster |
4.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15314856
|
Brady™
814757 |
Teléfono de emergencia | Poliéster |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15384846
|
Brady™
815242 |
Médico | Polipropileno |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15354846
|
Brady™
814598 |
Primeros auxilios | Poliéster |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15364846
|
Brady™
814606 |
Primeros auxilios | Polipropileno |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15394846
|
Brady™
815552 |
Lavado de ojos | Poliéster |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15304856
|
Brady™
815560 |
Lavado de ojos | Polipropileno |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15334856
|
Brady™
815711 |
Ducha de seguridad | Poliéster |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15344856
|
Brady™
815719 |
Ducha de seguridad | Polipropileno |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15324856
|
Brady™
814765 |
Teléfono de emergencia | Polipropileno |
13.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13254359
|
Brady™
828833 |
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15374846
|
Brady™
815234 |
Médico | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- ISO 7010 Compliant
- Indoor/outdoor sign
Especificaciones
ISO 7010 | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
Globales | |
Señal de seguridad |