Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 12-Channels Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
767.72€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con | Punta de pipeta universal |
Número de canales | 12 |
Línea de productos | Lambda™ Plus |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17293514
|
Corning™
4084-STD |
De 1 a 10 μl |
767.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17213524
|
Corning™
4085-STD |
De 5 a 50 μl |
767.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17233524
|
Corning™
4086-STD |
De 20 a 200 μl |
767.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17253524
|
Corning™
4087-STD |
De 50 a 300 μl |
767.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Especificaciones
ISO17025 | |
Punta de pipeta universal | |
Lambda™ Plus | |
Sí |
Autoclavable | |
12 | |
Pipeta multicanal | |
3 años |